Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rofecoxib
Código de producto. 16607032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16607032 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16607032 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465392500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rofecoxib
CAS 162011-90-7
Cantidad 250 mg
Solubilidad Soluble en cloroformo, DMSO
Fórmula molecular C17 H14 O4 S
Formula Weight (peso de la fórmula) 314,36
Forma física Polvo cristalino
Tipo de producto Reactivo
Pureza ≥ 97,5 % (GC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rofecoxib
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rofecoxib