Learn More
Bochem™ Varilla para bases de soporte
Código de producto. 10547122
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10547122 1250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10547122 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.65€
    20.00€ / paquete de 1
    Ahorro 3.65€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
La varilla Bochem™ para base de soporte es para su uso con bases de soporte.
  • Para usar con bases de soporte
Especificaciones
Material Acero con zinc
Longitud (métrico) 1250 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Tamaño de rosca M10
Descripción Roscas externas