Learn More
Horst™ Sensores de varilla
Código de producto. 10448641
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1mm
3mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10448641 3mm cada uno
10407701 1mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10448641 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 70250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.25€
    89.50€ / paquete de 1
    Ahorro 54.75€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Diámetro (métrico) 3mm
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Material PVC
Longitud del cable de alimentación (métrico) 300 mm
Tipo de producto Sensores de varilla
Temperatura (métrico) 500 °C