Learn More
Horst™ Sensores de varilla
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 1mm |
| Diámetro interior (métrico) | 1 mm |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Longitud del cable de alimentación (métrico) | 500 mm |
| Tipo de producto | Sensores de varilla |
| Temperatura (métrico) | 1000 °C |