Learn More
Bromuro de Rocuronio, TRC
Código de producto. 18093930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18093930 50 mg 50 miligramos
18021650 250 mg 250 miligramos
18051440 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18093930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR63950050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119302-91-9
Fórmula molecular C32 H53 N2 O4 . Br
Peso molecular (g/mol) 609.68
Sinónimo Rocuronium bromide, 1-[17ß-(Acetyloxy)-3a-hydroxy-2ß-(morpholin-4-yl)-5a-androstan-16ß-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium bromide
Nombre IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2-morfolina 4-il-16-(1-prop-2-enilpirrolidina-1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato; bromuro
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CC=C)CCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rocuronium bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.3189
Porcentaje de pureza >95%