Learn More
Rocuronium Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16423367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16423367 50 mg 50 miligramos
16417316 100 mg 100 miligramos
16407348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16423367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17440
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Rocuronium Bromide (ORG 9426 Bromide) is an aminosteroid non-depolarizing neuromuscular blocker or muscle relaxant used in modern anaesthesia, to facilitate endotracheal intubation and to provide skeletal musclerelaxation during surgery or mechanical ventilation.
Rocuronium Bromide (ORG 9426 Bromide) is an aminosteroid non-depolarizing neuromuscular blocker or muscle relaxant used in modern anaesthesia, to facilitate endotracheal intubation and to provide skeletal musclerelaxation during surgery or mechanical ventilation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rocuronium Bromide
CAS 119302-91-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H53BrN2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo ORG 9426 Bromide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H]([N+]3(CC=C)CCCC3)[C@@H]2OC(C)=O)([H])[C@]([C@]4([H])CC1)([H])CC[C@@]([C@]4(C)C5)([H])C[C@H](O)[C@H]5N6CCOCC6.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 609.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.68
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation