Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromuro de rocuronio, 97 %
Código de producto. 16574454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16574454 250 mg 250 miligramos
16564454 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574454 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465022500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119302-91-9 | C32H53BrN2O4 | 609.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119302-91-9
Clave InChI OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
Nombre IUPAC bromuro de 1-[(1R,2S,3aS,3bR,5aS,7S,8S,9aS,9bS,11aS)-1-(acetiloxi)-7-hidroxi-9a,11a-dimetil-8-(morfolin-4-il)-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-2-il]-1-(prop-2-en-1-il)pirrolidin-1-io
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N1CCOCC1)[N+]1(CC=C)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rocuronium bromide
Punto de fusión 162.0°C to 164.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C32H53BrN2O4
Cantidad 250 mg
Peso molecular (g/mol) 609.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.68