Learn More
SP Genevac™ Sello exterior de la tapa Rocket Synergy 2
Código de producto. 31723017
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
EPDM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
31723017 EPDM cada uno
1 options
Código de producto. 31723017 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor 045818/S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sello de repuesto para la tapa exterior del Genevac evaporador de mesa Rocket Synergy 2
  • Sellado de repuesto
  • Compatible con Rocket Synergy 2 Rocket Synergy Rocket 4D Synergy y los evaporadores de cohetes Pre Synergy
Especificaciones
Material EPDM
Tipo Junta