Learn More
SP Genevac™ Evaporador de alta velocidad Rocket Synergy 2
Descripción
- Diseñado para muestras de alto volumen, incluyendo lotes en farmacéuticas, medio ambiente, química agrícola y alimentos, sabores, fragancias, flujos de trabajo
- Genevac El evaporador de disolventes Rocket Synergy 2 permite la automatización de salida a alta velocidad
- Proporciona hasta seis veces el rendimiento de un evaporador rotativo
- Tecnología de drenaje automático y calefacción a vapor a baja presión para una evaporación más rápida y precisa
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cámara | Aluminio |
| Modelo | Sinergia con Cohetes 2 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 30 °C a 60 °C |
| Volumen (métrico) | 4 L |
| Tipo de producto | Evaporador |