Learn More
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Evaporador de alta velocidad con purga de gas inerte
Código de producto. 31723026
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31723026 4 L 1 set
1 options
Código de producto. 31723026 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor RKS223050SPW
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Nunca la evaporación del disolvente había sido tan fácil.
  • Diseñado para muestras de alto volumen, incluyendo lotes en farmacéuticas, medio ambiente, química agrícola y alimentos, sabores, fragancias, flujos de trabajo
  • Genevac El evaporador de disolventes Rocket Synergy 2 permite la automatización de salida a alta velocidad
  • Proporciona hasta seis veces el rendimiento de un evaporador rotativo
  • Tecnología de drenaje automático y calefacción a baja presión por vapor y purga de gases inertes para una evaporación más rápida y precisa
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio
Modelo Sinergia con Cohetes 2
Intervalo de temperatura (métrico) 30 °C a 60 °C
Volumen (métrico) 4 L
Tipo de producto Evaporador