Learn More
SP Genevac™ Adaptador de botella Rocket Synergy 2 Dionex 250 mL ASE
Descripción
- Permite procesar hasta 6 botellas simultáneamente
- Set de 6
- Adaptador que permite el uso de Dionex™ botellas de recogida de 250 mL ASE
- Compatible con Rocket Synergy 2 Rocket Synergy
- Solo compatibles con rotores Flask
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Tipo | Juego de adaptadores |