Learn More
Rociletinib hydrobromide, MedChemExpress
Descripción
Rociletinib hydrobromide (CO-1686 hydrobromide) is an orally delivered kinase inhibitor that specifically targets the mutant forms of EGFR including T790M, and the Ki values for EGFRL858R/T790M and EGFRWT are 21.5 nM and 303.3 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rociletinib hydrobromide |
| CAS | 1446700-26-0 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H29BrF3N7O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | CO-1686 hydrobromide AVL-301 hydrobromide CNX-419 hydrobromide |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 59 mg/mL (92.70 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C=CC(NC1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F)=C1)=O.[H]Br |
| Peso molecular (g/mol) | 636.46 |
| Mostrar más |