Learn More
Sal de Rochelle, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Sodium Tartrate (AS) |
| CAS | 6381-59-5 |
| Fórmula molecular | C4 H4 O6 . K . Na . 4 H2 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1 |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;sodio;(2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.9965 |