Learn More
Sal de Rochelle, TRC
Código de producto. 30428351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428351 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30428351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR63947010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sodium Tartrate (AS)
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4 H4 O6 . K . Na . 4 H2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
SMILES O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio;sodio;(2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 282.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.9965