Learn More
ROC-325, MedChemExpress
Descripción
ROC-325 is a potent and orally active autophagy inhibitor with a strong anticancer activity. ROC-325 induces the deacidification of lysosomes, accumulation of autophagosomes, and disrupted autophagic flux. ROC-325 also induces renal cell carcinoma apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ROC-325 |
| CAS | 1859141-26-6 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H27ClN4OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 32 mg/mL (63.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C(C)=CC=C2NCCN(CCNC4=CC=NC5=CC(Cl)=CC=C45)C |
| Peso molecular (g/mol) | 503.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 503.06 |
| Mostrar más |