Learn More
Testo™ Sólida sonda de penetración/inmersión impermeable
Product Code. 10204603
Change view
Click to view available options
Diámetro de la sonda (métrico):
5 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Diámetro de la sonda (métrico) Unit Size
10204603 5 mm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10204603 Supplier Testo™ Supplier No. 0609 1273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.80€
    93.00€ / paquete de 1
    Ahorro 140.80€
    60% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo Sonda, penetración/inmersión sólida
Certificaciones/conformidad Norma 60751
Tiempo de respuesta 12 s
Diámetro de la sonda (métrico) 5 mm