Learn More
Testo™ Sonda de alimentos sólida
Código de producto. 10748981
Change view
Click to view available options
Diámetro de la sonda (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro de la sonda (métrico) unitSize
10748981 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10748981 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0609 2272
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Sonda, alimentos sólida
Certificaciones/conformidad Cumple con 60751, EN 13485 y HACCP
Tiempo de respuesta 10 s
Diámetro de la sonda (métrico) 4 mm