Descripción
- Las materias primas están libres de DiHEMDA y oleamida.Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia controladas y se envasan automáticamente.No se utilizan agentes de separación ni auxiliares de demolición.Todas las puntas en gradilla y puntas con filtro de hasta 1000 μl están libres de ADN (< 40 fg), ARNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y ATP (< 1 fg).
- Para usar las puntas con robots de pipeteo, estas deben coincidir con el modo de funcionamiento del robot en términos de geometría y propiedades de la superficie.Las puntas de pipeta robóticas y las puntas con filtro robóticas BRAND cumplen todos los requisitos para su uso con el robot de pipeteo de la estación de manipulación de líquidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 40 a 1000 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Envase | TipRack (960/paq.) |
| Tipo de producto | Puntas robóticas |
| Material | Polipropileno |