Learn More
BRAND™ Puntas robóticas, manipulación de líquidos BIO-CERT™, estériles
Código de producto. 17506696 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 a 300 μL
40 a 1000 μL
De 1 a 50 μL
De 10 a 200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17506696 De 1 a 50 μL paquete de 960
17566696 De 10 a 200 μL paquete de 960
17576696 10 a 300 μL paquete de 960
17586696 40 a 1000 μL paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17506696 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 733166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    101.85€ / paquete de 960
    Ahorro 1.15€
    1% Descuento
En stock
Las puntas de pipeta ofrecen una calidad fiable para realizar análisis precisos y exigentes con la estación de manipulación robótica de líquidos de pipeteo.
  • Las materias primas están libres de DiHEMDA y oleamida.Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia controladas y se envasan automáticamente.No se utilizan agentes de separación ni auxiliares de demolición.Todas las puntas en gradilla y puntas con filtro de hasta 1000 μl están libres de ADN (< 40 fg), ARNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y ATP (< 1 fg).
  • Para usar las puntas con robots de pipeteo, estas deben coincidir con el modo de funcionamiento del robot en términos de geometría y propiedades de la superficie.Las puntas de pipeta robóticas y las puntas con filtro robóticas BRAND cumplen todos los requisitos para su uso con el robot de pipeteo de la estación de manipulación de líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 50 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Envase TipRack (960/paq.)
Tipo de producto Puntas robóticas