Learn More
STEMCELL Technologies RoboSep™ Tip Head Polishing Compound
Código de producto. 17118021
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17118021 7 mL 7 ml
1 options
Código de producto. 17118021 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 20119
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
RoboSep™-S is the next-generation RoboSep™ instrument for fully automated cell separation
  • RoboSep™-S is the next-generation RoboSep™ instrument for fully automated cell separation
  • Using EasySep™ technology, RoboSep™-S performs all steps necessary to magnetically label and separate virtually any cell type by positive or negative selection
  • RoboSep™-S is designed to minimize sample handling, eliminate cross-contamination, and reduce hands-on time
  • Leasing options and warranty coverage are available
Especificaciones
Cantidad 7 mL