Learn More
Roblitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16493418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493418 10 mg 10 miligramos
16464646 100 mg 100 miligramos
16456147 5 mg 5 miligramos
16449946 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101568
MedChemExpress Roblitinib (FGF-401) is an orally active and highly selective FGFR4 inhibitor with an IC50 of 1.9 nM. Roblitinib has antitumor activity.
Roblitinib (FGF-401) is an orally active and highly selective FGFR4 inhibitor with an IC50 of 1.9 nM. Roblitinib has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roblitinib
CAS 1708971-55-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N8O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo FGF-401
Información de solubilidad DMSO : 5.2 mg/mL (10.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC(N(CC2=CC(CCCN3C(NC4=CC(NCCOC)=C(C#N)C=N4)=O)=C3N=C2C=O)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 506.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease