Learn More
Robinetin, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Robinetin |
| CAS | 490-31-3 |
| Fórmula molecular | C15 H10 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-1-one, 3,3',4',5',7-Pentahydroxyflavone, Norkanugin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O7/c16-7-1-2-8-11(5-7)22-15(14(21)12(8)19)6-3-9(17)13(20)10(18)4-6/h1-5,16-18,20-21H |
| SMILES | OC1=C(Oc2cc(O)ccc2C1=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 3,7-dihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 302.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0427 |