Learn More
Robenidina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134607 10 g 10 g
30134330 100 g 100 g
17945025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR63900010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25875-50-7
Fórmula molecular C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 370.66
Sinónimo 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
Nombre IUPAC 1,3-bis[(E)-(4-clorofenil)metilideneamino]guanidina; Cloruro
SMILES Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Robenidine hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0315