Learn More
Robenidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448856 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2157
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Robenidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 25875-50-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14Cl3N5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 6.25 mg/mL (16.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES N=C(N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1)N/N=C/C2=CC=C(Cl)C=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 370.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.66
Porcentaje de pureza 98.0%