Learn More
Clorhidrato de robenidina, LoGiCal
Código de producto. 30460727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460727 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460727 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0868.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Robenidine hydrochloride
CAS 25875-50-7
Nombres de analitos o componentes Robenidine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nombre IUPAC 1,3-bis[(E)-(4-clorofenil)metilideneamino]guanidina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 370.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369,0315 g/mol