Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Robenidine hydrochloride |
| CAS | 25875-50-7 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Sinónimo | 1,3-Bis[(4-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride |
| Peso molecular (g/mol) | 370.66 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |