Learn More
Clorhidrato de robenidina 100 μg/ml en acetona:metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Robenidine hydrochloride |
| CAS | 25875-50-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Robenidine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H13 Cl2 N5 . Cl H |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+; |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Mostrar más |