Learn More
Robenacoxib, LoGiCal
Código de producto. 30460823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460823 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460823 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1400.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Robenacoxib
CAS 220991-32-2
Nombres de analitos o componentes Robenacoxib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 F4 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Robenacoxib, 5-Ethyl-2-[(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)amino]benzeneacetic Acid;
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13F4NO2/c1-2-8-3-4-12(9(5-8)6-13(22)23)21-16-14(19)10(17)7-11(18)15(16)20/h3-5,7,21H,2,6H2,1H3,(H,22,23)
Tipo de solución Neat
SMILES CCc1ccc(Nc2c(F)c(F)cc(F)c2F)c(CC(=O)O)c1
Nombre IUPAC Ácido 2-[5-etil-2-(2,3,5,6-tetrafluoroanilino)fenil]acético
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 327.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0882 g/mol