Learn More
RO9021, MedChemExpress
Código de producto. 16497198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497198 10 mg 10 miligramos
16481649 1 mg 1 miligramo
16479727 5 mg 5 miligramos
16437186 100 mg 100 miligramos
16403227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16902
MedChemExpress RO9021 is an orally bioavailable, novel ATP-competitive inhibitor of SYK, with an average IC50 of 5.6 nM.
RO9021 is an orally bioavailable, novel ATP-competitive inhibitor of SYK, with an average IC50 of 5.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RO9021
CAS 1446790-62-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25N7O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 3.03 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C1=C(NC2=CC=C(C)C(C)=N2)C=C(N[C@H]3[C@@H](N)CCCC3)N=N1)=O
Peso molecular (g/mol) 355.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.44
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation