Learn More
RO4929097, MedChemExpress
Código de producto. 16485286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485286 100 mg 100 miligramos
16447117 5 mg 5 miligramos
16424398 10 mg 10 miligramos
16420717 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16485286
Marca: Medchem Express HY11102
MedChemExpress RO4929097 (RG-4733) is a γ secretase inhibitor with IC50 of 4 nM, inhibiting cellular processing of Aβ40 and Notch with EC50 of 14 nM and 5 nM, respectively.
RO4929097 (RG-4733) is a γ secretase inhibitor with IC50 of 4 nM, inhibiting cellular processing of Aβ40 and Notch with EC50 of 14 nM and 5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RO4929097
Forma física Solid
CAS 847925-91-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20F5N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RG-4733
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (104.39 mM)
SMILES O=C(C(C)(C(NCC(F)(C(F)(F)F)F)=O)C)N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3NC1=O
Peso molecular (g/mol) 469.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.4
Porcentaje de pureza 97.93%