Learn More
Ro3280, MedChemExpress
Código de producto. 16492447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492447 50 mg 50 miligramos
16456338 10 mg 10 miligramos
16418927 5 mg 5 miligramos
16400236 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15161
MedChemExpress Ro3280 is a potent, highly selective inhibitor of PLK1 with an IC50 and a Kd of 3 nM and 0.09 nM, respectively, and nearly has no effect on PLK2 and PLK3.
Ro3280 is a potent, highly selective inhibitor of PLK1 with an IC50 and a Kd of 3 nM and 0.09 nM, respectively, and nearly has no effect on PLK2 and PLK3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro3280
CAS 1062243-51-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H35F2N7O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (183.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(NC2=NC(N(C3CCCC3)CC(F)(F)C(N4C)=O)=C4C=N2)C=CC(C(NC5CCN(C)CC5)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 543.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.61
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease