Learn More
RO-9187, MedChemExpress
Código de producto. 16456947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16456947 5 mg 5 miligramos
16444228 10 mg 10 miligramos
16440567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16456947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10870
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RO-9187
CAS 876708-03-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12N6O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O2
Peso molecular (g/mol) 284.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus