Learn More
Ro 90-7501, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(4-aminophenyl)-3H-benzimidazol-5-yl]-3H-benzimidazol-5-amine |
| CAS | 293762-45-5 |
| Fórmula molecular | C20 H16 N6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Ro 90-7501, 2'-(4-Aminophenyl)-[2,5'-Bi-1H-benzimidazol]-5-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16N6/c21-13-4-1-11(2-5-13)19-23-15-7-3-12(9-17(15)25-19)20-24-16-8-6-14(22)10-18(16)26-20/h1-10H,21-22H2,(H,23,25)(H,24,26) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)c2nc3ccc(cc3[nH]2)c4nc5ccc(N)cc5[nH]4 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-aminofenil)-3H-benzimidazol-5-il]-3H-benzimidazol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 340.381 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.144 |