Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 90-7501
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084942 10 mg 10 miligramos
18005982 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084942 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2408/10
Inhibitor of Aβ42 fibril formation
Inhibitor of amyloid β42 (Aβ42) fibril assembly; reduces Aβ42-induced toxicity (EC50 = 2 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 293762-45-5
Fórmula molecular C20H16N6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 90-7501
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.39
Pureza >99%
Peso molecular 340.39