Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 67-7476
Código de producto. 18015262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015262 10 mg 10 miligramos
18003902 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015262 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4346/10
Positive allosteric modulator of mGlu1
Positive allosteric modulator of mGlu1 receptors. Potentiates glutamate-induced calcium release (EC50 = 60.1 nM at rat mGluR1a). Displays no activity at human mGlu1 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298690-60-5
Fórmula molecular C17H18FNO2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 67-7476
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.39
Pureza >99%
Peso molecular 319.394