Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 64-5229
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18024602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18024602 10 mg 10 miligramos
18044382 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18024602 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2913/10
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist. Inhibits GTPγ35S binding to mGlu2-containing membranes (IC50 = 0.11 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 246852-46-0
Fórmula molecular C17H19Cl2N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 64-5229
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.26
Pureza >99%
Peso molecular 352.259