Learn More
Ro 61-8048, MedChemExpress
Código de producto. 16491347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491347 50 mg 50 miligramos
16465836 100 mg 100 miligramos
16461036 200 mg 200 miligramos
16447837 5 mg 5 miligramos
16425118 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12347
MedChemExpress Ro 61-8048 is an orally active and selective inhibitor of kynurenine 3-hydroxylase, with an IC50 of 37 nM. Ro 61-8048 provokes a significant increase of extracellular kynurenic acid concentrations.
Ro 61-8048 is an orally active and selective inhibitor of kynurenine 3-hydroxylase, with an IC50 of 37 nM. Ro 61-8048 provokes a significant increase of extracellular kynurenic acid concentrations.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 61-8048
CAS 199666-03-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15N3O6S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 59 mg/mL (139.99 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(NC2=NC(C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=CS2)=O
Peso molecular (g/mol) 421.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.45
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation