Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 60-0175 fumarate
Descripción
Potent, selective 5-HT2 receptor agonist; shows selectivity for the 5-HT2C subtype (pKi values are 9, 7.5, 5.4, 5.2 and 5.6 for human 5-HT2C, 2A, 1A, 6 and 7 receptors respectively). Centrally active following oral or systemic administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ro 60-0175 fumarate |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.75 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 342.75 |