Learn More
Ro 5126766, MedChemExpress
Código de producto. 16473577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473577 50 mg 50 miligramos
16467558 10 mg 10 miligramos
16467496 100 mg 100 miligramos
16430038 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18652
MedChemExpress Ro 5126766 (CH5126766) is a first-in-class dual MEK/RAF inhibitor that allosterically inhibits BRAFV600E, CRAF, MEK, and BRAF (IC50: 8.2, 56, 160 nM, and 190 nM, respectively).
Ro 5126766 (CH5126766) is a first-in-class dual MEK/RAF inhibitor that allosterically inhibits BRAFV600E, CRAF, MEK, and BRAF (IC50: 8.2, 56, 160 nM, and 190 nM, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 5126766
CAS 946128-88-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18FN5O5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo CH5126766
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (265.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NC)(NC1=NC=CC(CC2=C(C)C3=CC=C(OC4=NC=CC=N4)C=C3OC2=O)=C1F)=O
Peso molecular (g/mol) 471.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.46
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease