Learn More
Ro 48-8071 fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16493567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493567 50 mg 50 miligramos
16477548 10 mg 10 miligramos
16440028 5 mg 5 miligramos
16407496 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18630A
MedChemExpress Ro 48-8071 fumarate is an inhibitor of OSC (Oxidosqualene cyclase) with IC50 of appr 6.5 nM.
Ro 48-8071 fumarate is an inhibitor of OSC (Oxidosqualene cyclase) with IC50 of appr 6.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 48-8071 fumarate
CAS 189197-69-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31BrFNO6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (177.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 55 mg/mL (97.44 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(OCCCCCCN(C)CC=C)C=C2F.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 564.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.44
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death