Learn More
Ro 46-2005, MedChemExpress
Código de producto. 16487788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487788 10 mg 10 miligramos
16453747 50 mg 50 miligramos
16420258 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19529
MedChemExpress Ro 46-2005 is a novel synthetic non-peptide endothelin receptor antagonist, inhibits the specific binding of 125I-ET-1 to human vascular smooth muscle cells (ETA receptor) with IC50 of 220 nM.
Ro 46-2005 is a novel synthetic non-peptide endothelin receptor antagonist, inhibits the specific binding of 125I-ET-1 to human vascular smooth muscle cells (ETA receptor) with IC50 of 220 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 46-2005
CAS 150725-87-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N3O6S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (211.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=NC=NC(OCCO)=C2OC3=CC=CC(OC)=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 473.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.54
Porcentaje de pureza 97.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation