Learn More
Ro-3306, MedChemExpress
Código de producto. 16497957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497957 5 mg 5 miligramos
16421457 50 mg 50 miligramos
16405248 10 mg 10 miligramos
16435916 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12529
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.
Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro-3306
Forma física Solid
CAS 872573-93-8
Color Marrón
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13N3OS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC=C4N=CC=CC4=C3
Peso molecular (g/mol) 351.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.45
Porcentaje de pureza 98.52%