Learn More
R&D Systems™ Ro 3306
Descrizione
Ro 3306 is an ATP-competitive cyclin-dependent kinase 1 (cdk1) inhibitor (Ki values range from 35 to 240 nM depending on cdk1 binding partner). Also reported to inhibit other cdks (Ki values are 0.89-1.32, 0.03 and >2 μM for cdk2, cdk3 and cdk4, respectively). Induces G2/M phase cell cycle arrest and apoptosis. Downregulates the expression of antiapoptotic proteins such as Bcl-2 and survivin and enhances downstream p53 signaling in acute myeloid leukemia (AML). RO 3306 also improves homology-directed repair (HDR) -mediated gene editing in hematopoietic stem and progenitor cells.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Ro 3306 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.45 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 351.442 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?