Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 32-0432 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001440 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001440 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1587/1
Potent, orally active PKC inhibitor
Selective cell-permeable protein kinase C inhibitor. Displays slight selectivity for conventional PKC isoforms over Ca2+ and atypical PKC isoforms; binding affinities for rat isoforms are 9, 28, 31, 37 and 108 nM for PKC's α, βΙ, βΙΙ, γ and ε respectively. Orally available and prevents T cell chronic inflammation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 32-0432 hydrochloride
CAS 1781828-85-0
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C28H29ClN4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.01
Pureza >99%
Peso molecular 489.016