Learn More
Ro 31-8220 mesylate, MedChemExpress
Descripción
Ro 31-8220 mesylate is a potent PKC inhibitor, with IC50s of 5, 24, 14, 27, 24 and 23 nM for PKCα, PKCβI, PKCβII, PKCγ, PKCε and rat brain PKC, respectively. Ro 31-8220 also significantly inhibits MAPKAP-K1b, MSK1, S6K1 and GSK3β (IC50s, 3, 8, 15, and 38 nM, respectively), with no effect on MKK3, MKK4, MKK6 and MKK7.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ro 31-8220 mesylate |
| CAS | 138489-18-6 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H27N5O5S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ro 31-8220 methanesulfonate Bisindolylmaleimide IX mesylate |
| Información de solubilidad | DMSO : 35.71 mg/mL (64.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | NC(SCCCN1C=C(C2=C(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)C(NC2=O)=O)C5=C1C=CC=C5)=N.CS(=O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 553.65 |
| Mostrar más |