Learn More
Tocris Bioscience™ RO-3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18095602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18095602 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18095602 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3052/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selective P2X3 and P2X2/3 antagonist
Selective homomeric P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptor antagonist (pIC50 values are 7.0 and 5.9 respectively) that exhibits no activity at P2X1, P2X2, P2X4, P2X5 and P2X7 receptors (IC50 > 10 μM). Attenuates nociceptive sensitivity in animal models of pain. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RO-3
CAS 1026582-88-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C16H22N4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.37
Pureza >98%
Peso molecular 302.378