Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 25-6981 maleate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18795866
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
18795866 10 mg 10 miligramos
18003882 50 mg 50 miligramos
18014702 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18795866 missing translation for 'mfr' Tocris Bioscience™ missing translation for 'supplierNo' 1594/10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
GluN2B-selective NMDA antagonist
Ro 25-6981 maleate is a potent and selective activity-dependent blocker of NMDA receptors containing the GluN2B (formally NR2B) subunit. IC50 values are 0.009 and 52 μM for cloned receptor subunit combinations GluN1C/GluN2B and GluN1C/GluN2A respectively. Displays neuroprotectant effects in vivo and in vitro.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (αR,βS)-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate
CAS 1312991-76-6
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C22H29NO2.C4H4O4
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 455.55
Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.