Learn More
RO 2433, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2'R)-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine |
| CAS | 863329-66-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 F N2 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyltetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, GS 331007, PSI-6206, RO 2433, Sofosbuvir Nucleoside Derivative, Sofosbuvir metabolite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13FN2O5/c1-10(11)7(16)5(4-14)18-8(10)13-3-2-6(15)12-9(13)17/h2-3,5,7-8,14,16H,4H2,1H3,(H,12,15,17)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@@](C)(F)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metiloxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0808 |