Learn More
Ro 22-5112, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid |
| CAS | 73341-58-9 |
| Fórmula molecular | C20H30O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid, (2E,4E,6E,8E)-9-(1,2-Dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O4/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20(24)18(3,4)11-7-12-19(20,5)23/h6,8-10,13-14,23-24H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8+,16-14+ |
| SMILES | OC1(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)C(O)(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,4E,6E,8E)-9-(1,2-dihidroxi-2,6,6-trimetilciclohexil)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.21 |