Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 20-1724
Descripción
Ro 20-1724 is a widely used inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase, selective for PDE4 (IC50 = 2.0 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ro 20-1724 |
| CAS | 29925-17-5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C15H22N2O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.35 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 278.352 |